Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-Glycine methyl ester |
| Kogepunkt | 190.0°C |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Tæthed | 1.2800g/mL |
| Mængde | 25 mL |
| Flammepunkt | 109°C |
| Formel vægt | 189.21 |
| Vis mere |