Få mere at vide
N-Boc-glycin-methylester, 97%
Artikelnummer. 15485478
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485478 25 mL 25ml
15475478 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59234.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189,211 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk, kemisk, malings- og farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
farmaceutisk, kemikalie, maling og farvestof mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31954-27-5
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.211
MDL nummer MFCD00038267
InChI nøgle PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
IUPAC navn methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine methyl ester
Tæthed 1.079
Kogepunkt 190 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.437
Mængde 25 mL
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%