Få mere at vide
N-Boc-glycin-methylester, 97%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk, kemisk, malings- og farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk, kemikalie, maling og farvestof mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-glycine methyl ester |
| Tæthed | 1.079 |
| Kogepunkt | 190 °C |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Lineær formel | (CH3)3COCONHCH2CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 5 mL |
| Formel vægt | 189.21 |
| Procent renhed | 97% |