missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-glycine ethyl ester, 95%

Artikelnummer. 15419128
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419128 25 g 25g
15409128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15419128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62611.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 14719-37-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14719-37-0
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD05663720
InChI nøgle CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
PubChem CID 357729
IUPAC navn ethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine ethyl ester
Farve Farveløs
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Olieagtig væske

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.