Få mere at vide
N-Boc-glycine ethyl ester, 95%
Artikelnummer. 15409128
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409128 5 g 5g
15419128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14719-37-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14719-37-0
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD05663720
InChI nøgle CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
PubChem CID 357729
IUPAC navn ethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine ethyl ester
Farve Farveløs
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Olieagtig væske