Få mere at vide
N-Boc-glycine, 98+%
Artikelnummer. 11474643
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474643 5 g 5g
11484643 25 g 25g
11494643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11579.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4530-20-5
Molekylær formel C7H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 175.18
MDL nummer MFCD00002690
InChI nøgle VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Beilstein 1101514
Mængde 5 g
Formel vægt 175.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-glycine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Boc-glycine