Få mere at vide
N-Boc-glycinamid, 95%
Artikelnummer. 15458638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458638 5 g 5g
15468638 250 mg 250mg
15448638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62053.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 35150-09-5 | C7H14N2O3 | 174,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35150-09-5
Molekylær formel C7H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD08275106
InChI nøgle RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate
PubChem CID 10910064
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycinamide
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CONH2
Mængde 5 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof