Få mere at vide
N-BOC-gamma-Aminobutyric acid, 98%
Artikelnummer. 10718333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10718333 1 g Glasflaske 1g
10463103 5 g Glasflaske 5g
10319422 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10718333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57294-38-9
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00037313
InChI nøgle HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-γ-Aminobutyric acid
Smeltepunkt 55°C
Kogepunkt 78°C to 82°C (0.2mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(=O)NH(CH2)3CO2H
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • N-BOC-gamma-Aminobutyric acid