Få mere at vide
N-Boc-gamma-aminobutyric acid, 98+%
Artikelnummer. 11480527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480527 5 g 5g
11470527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22407.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57294-38-9
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00037313
InChI nøgle HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-gamma-aminobutyric acid
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed ≥98%