Få mere at vide
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11318836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318836 1 g 1g
11328836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19485.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 79513-35-2 | C7H17ClN2O2 | 196.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79513-35-2
Molekylær formel C7H17ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.68
MDL nummer MFCD01076129
InChI nøgle XUHJJLCKXZTUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethylenediamine hydrochloride, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-boc-ethane-1,2-diaminehcl, n-boc-ethane-1,2-diamine hcl, n-tert-butoxycarbonylethylenediamine hydrochloride, n-tert-butoxycarbonyl-ethylenediamine hydrochloride, n-boc-ethylenediamine hcl, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate-hcl, n-boc-ethylenediaminehydrochloride
PubChem CID 187200
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Smeltepunkt 148°C to 151°C
Beilstein 3627511
Mængde 1 g
Formel vægt 196.68
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.