Få mere at vide
N-Boc-ethylendiamin, 98%, kan indeholde op til 5% tert-butanol
Beskrivelse
N-Boc-ethylendiamin anvendes til syntese af thyronaminderivater. Det bruges også til fremstilling af (2-isothiocyanato-ethyl)-carbaminsyre-tert-butylester ved at reagere med carbondisulfid. Yderligere bruges det i både oligonukleotid- og peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-ethylendiamin anvendes til syntese af thyronaminderivater. Det bruges også til fremstilling af (2-isothiocyanato-ethyl)-carbaminsyre-tert-butylester ved at reagere med carbondisulfid. Yderligere bruges det i både oligonukleotid- og peptidsyntese.
Opløselighed
Blandbar med methanol og chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-ethylenediamine |
| Kogepunkt | 72 °C (0,1 mmHg) |
| Assay Procent Noter | kan indeholde op til 5% tert-butanol |
| Brydningsindeks | 1.457 |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1932330 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol og kloroform. Let blandet med vand. |
| Tæthed | 1.016 |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Vis mere |