Få mere at vide
N-Boc-ethylamine, 97%
Artikelnummer. 15405327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405327 1 g 1g
15415327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32575.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38267-76-4 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38267-76-4
Molekylær formel C7H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 145.202
MDL nummer MFCD12923020
InChI nøgle ISTGQSQWSKCNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethylcarbamate, n-boc-ethylamine, carbamic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209iz1, ethylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11198486
IUPAC navn tert-butyl-N-ethylcarbamat
SMIL CCNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-ethylamine
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Mængde 1 g
Formel vægt 145.2
Procent renhed 97%