Få mere at vide
N-Boc-erythro-sphingosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-erythro-sphingosine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h17-18,20-21,25-26H,5-16,19H2,1-4H3,(H,24,27)/b18-17+/t20-,21+/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 399.3349 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |