missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-erythro-sphingosine, TRC

Artikelnummer. 30179066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179066 250 mg
30179241 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB667750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 116467-63-1
Molekylær formel C23 H45 N O4
Molekylvægt (g/mol) 399.61
IUPAC navn tert-butyl N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]carbamate
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-erythro-sphingosine
InChI formel InChI=1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h17-18,20-21,25-26H,5-16,19H2,1-4H3,(H,24,27)/b18-17+/t20-,21+/m0/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 399.3349
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.