Få mere at vide
N-Boc-DL-prolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445067
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445067 5 g 5g
15455067 250 mg 250mg
15435067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32347.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59433-50-0 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59433-50-0
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD00520915
InChI nøgle ZQEBQGAAWMOMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-pro-oh, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl proline, n-boc-dl-proline, boc-dl-proline, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 268472
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-DL-proline
Smeltepunkt 101°C to 104°C
Mængde 5 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 98%