Få mere at vide
N-Boc-DL-pipecolinsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-DL-pipecolinic acid |
| Smeltepunkt | 129 °C til 131 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 480022 |
| Formel vægt | 229.28 |
| Procent renhed | 98% |