Få mere at vide
N-Boc-DL-pipecolinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348486 1 g 1g
11358486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98303-20-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98303-20-9
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.276
MDL nummer MFCD01862877
InChI nøgle JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-DL-pipecolinic acid
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 1 g
Beilstein 480022
Formel vægt 229.28
Procent renhed 98%