Få mere at vide
N-Boc-DL-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489698 5 g 5g
15479698 1 g 1g
15499698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63164.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4530-18-1 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4530-18-1
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.309
MDL nummer MFCD00558969
InChI nøgle ZYJPUMXJBDHSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-phenylalanine, boc-dl-phe-oh, n-boc-dl-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl phenylalanine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, n-t-boc-phenylalanine
PubChem CID 269698
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-DL-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 265.3
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof