Få mere at vide
N-Boc-DL-alanine, 97%
Artikelnummer. 15478808
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478808 25 g 25g
15488808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62266.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3744-87-4 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3744-87-4
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.211
MDL nummer MFCD00063124
InChI nøgle QVHJQCGUWFKTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-alanine, boc-dl-ala-oh, 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-dl-alanine, 2-n-boc-amino-propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl alanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-propionic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 268471
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-DL-alanine
Mængde 25 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%