Få mere at vide
N-BOC-DL-2-aminotetralin-2-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10143631 1 g 1g
10026243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334370010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 98569-12-1
MDL nummer MFCD00800586
InChI nøgle DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
PubChem CID 2733177
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177 °C til 187 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H21NO4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, kloroform
Molekylvægt (g/mol) 291.35
Formel vægt 291.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver