Få mere at vide
N-Boc-desmethoxy Gatifloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-desmethoxy Gatifloxacin |
| CAS | 1089339-61-6 |
| Molekylær formel | C23H28FN3O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28FN3O5/c1-13-11-25(7-8-26(13)22(31)32-23(2,3)4)19-10-18-15(9-17(19)24)20(28)16(21(29)30)12-27(18)14-5-6-14/h9-10,12-14H,5-8,11H2,1-4H3,(H,29,30) |
| SMIL | CC1CN(CCN1C(=O)OC(C)(C)C)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[3-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.48 |
| Formel vægt | 445.2013 |