Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-D-Valinol |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 106391-87-1 |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Specifik rotation | +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3) |
| Kogepunkt | 218.0°C |
| Smeltepunkt | 57.0°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-BOC-D-Valinol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.