Få mere at vide
N-Boc-D-valine, 98+%
Artikelnummer. 11357276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357276 5 g 5g
11347276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09193.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22838-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22838-58-0
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00038282
InChI nøgle SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-valine, boc-d-val-oh, n-boc-d-valine, n-tert-butoxycarbonyl-d-valine, tert-butoxycarbonyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-valin, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-valine
PubChem CID 637605
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-valine
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Mængde 5 g
Beilstein 2050408
Optisk rotation +6.3° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vægt 217.27
Procent renhed ≥98%