Få mere at vide
N-Boc-D-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-tyrosine |
| CAS | 70642-86-3 |
| Molekylær formel | C14H19NO5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-tyrosine, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, (R)-N-tert-Butoxycarbonyltyrosine, BOC-D-Tyrosine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-tyrosine, tert-Butoxycarbonyl-D-tyrosine, tert-Butyloxycarbonyl-D-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.3 |
| Formel vægt | 281.1263 |