Få mere at vide
N-Boc-D-threonin, 95%
Artikelnummer. 15450449
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450449 25 g 25g
15440449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63647.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219,24 g/mol
Det er kendt for at hæmme vækst og cellevægssyntese af Mycobacterium smegmatis. Anvendes også som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af chirale antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er kendt at hæmme vækst og cellevægssyntese af Mycobacterium smegmatis. Anvendes også som et syntetisk mellemprodukt til fremstilling af chirale antibiotika.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55674-67-4
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.24
MDL nummer MFCD00037807
InChI nøgle LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N
Synonym boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr
PubChem CID 6992541
IUPAC navn (2R,3S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-threonine
Beilstein 2051734
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 219.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof