Få mere at vide
N-Boc-D-tert-leucine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448988
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448988 1 g 1g
15468988 250 mg 250mg
15458988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62473.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124655-17-0
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00065575
InChI nøgle LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonym boc-d-tert-leucine, n-boc-d-tert-leucine, boc-d-tle-oh, r-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-d-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-d-gly-oh, boc-d-t-leu, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-tert-leucine
PubChem CID 7005057
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-tert-leucine
IUPAC navn (2R)-3,3-dimethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 231.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof