Få mere at vide
N-BOC-D-Serine methyleester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224574 10 g Glasflaske 10g
10402894 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399370100
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95715-85-8
Molekylær formel C9H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 219.237
MDL nummer MFCD00270516
InChI nøgle SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
IUPAC navn methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-D-Serine methyl ester
Kogepunkt 215.0°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.0800g/mL
Mængde 10 g
Flammepunkt 113°C
Formel vægt 219.24
Procent renhed 97%
Specifik vægtfylde 1.08
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.