Få mere at vide
N-Boc-D-serine methyl ester, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-serine methyl ester |
| Kogepunkt | 215°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Brydningsindeks | 1.453 |
| Tæthed | 1.080 g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 113°C (235°F) |
| Formel vægt | 219.23 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |