Få mere at vide
N-Boc-D-serin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372776 5 g 5g
11362776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08904.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6368-20-3 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6368-20-3
Molekylær formel C8H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00063142
InChI nøgle FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-serine, boc-d-ser-oh, n-boc-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-serine, boc-l-serine, boc-l-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 637603
IUPAC navn (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-serine
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Mængde 5 g
Beilstein 1874714
Optisk rotation +3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vægt 205.21
Procent renhed ≥98%