Få mere at vide
N-Boc-D-prolin, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-proline |
| Smeltepunkt | 133 °C til 135 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 479316 |
| Optisk rotation | +61° (c=1 i eddikesyre) |
| Formel vægt | 215.25 |
| Procent renhed | ≥98% |