Få mere at vide
N-Boc-D-prolin, 98+%
Artikelnummer. 11332736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332736 1 g 1g
11342736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08826.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.04 DKK
    399.65 DKK / 1g
    Spare 44.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37784-17-1 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37784-17-1
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD00063226
InChI nøgle ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Synonym n-boc-d-proline, boc-d-proline, boc-d-pro-oh, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline, 2r-1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-d-proline, boc-d-pro, n-alpha-t-boc-d-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-d-proline
PubChem CID 688022
IUPAC navn (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-proline
Smeltepunkt 133 °C til 135 °C
Mængde 1 g
Beilstein 479316
Optisk rotation +61° (c=1 i eddikesyre)
Formel vægt 215.25
Procent renhed ≥98%