Få mere at vide
N-Boc-D-prolinal, 97%
Artikelnummer. 11451140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451140 5 g 5g
11346799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26294.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73365-02-3
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD01321389
InChI nøgle YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-prolinal
Tæthed 1.06
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4618
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Optisk rotation +88° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%