Få mere at vide
N-Boc-D-prolinal, 97%
Artikelnummer. 11346799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346799 1 g 1g
11451140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26294.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73365-02-3
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD01321389
InChI nøgle YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-prolinal
Tæthed 1.06
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4618
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Optisk rotation +88° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%