Få mere at vide
N-Boc-D-pipecolinsyre, 98%
Beskrivelse
Det anvendes også som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes også som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i 2ml dimethylformamid
0,3gram.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-pipecolinic acid |
| Smeltepunkt | 116 °C til 119 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 480023 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 2 ml dimethylformamid 0,3 gram. |
| Optisk rotation | +68° (c=1 i eddikesyre) |
| Formel vægt | 229.28 |
| Procent renhed | 98% |