Få mere at vide
N-Boc-D-pipecolinic acid, 98%
Artikelnummer. 15478417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478417 5 g 5g
15488417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51961.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Det anvendes også som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes også som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i 2ml dimethylformamid
0,3gram.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28697-17-8
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.276
MDL nummer MFCD00237380
InChI nøgle JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 688618
IUPAC navn (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-pipecolinic acid
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 5 g
Beilstein 480023
Opløselighedsinformation Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Optisk rotation +68°, (c=1 in Acetic Acid)
Formel vægt 229.28
Procent renhed 98%