Få mere at vide
N-Boc-D-phenylglycine, 99%
Artikelnummer. 11349395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349395 5 g 5g
11339395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18540.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33125-05-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Det er et valgfrit reagens til tildeling af absolut konfiguration af chirale primære aminer ved 1H NMR, hvilket giver bedre resultater end Moshers syre ((R)-(+)-Methoxy-(trifluormethyl)phenyleddikesyre. αR)-α -[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneddikesyre er D-(+)-2-phenylglycin med Boc-beskyttelsesgruppe. (α R)-α -[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneddikesyre anvendes som en del af en katalysatorkombination til at katalysere regioselektive [4 + 2] cycloadditioner afβ -substituerede cykliske enoner og polykonjugerede malononitriler. Det kan også bruges til at katalysere stereoselektiv fremstilling af polyfunktionelle nitrocyclohexencarboxaldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et valgfrit reagens til tildeling af absolut konfiguration af chirale primære aminer ved 1H NMR, hvilket giver bedre resultater ′end Moshers syre ((R)-(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluormethyl)phenyleddikesyre. αR)-α -[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneddikesyre er D-(+)-2-phenylglycin med Boc-beskyttelsesgruppe. (α R)-α -[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneddikesyre anvendes som en del af en katalysatorkombination til at katalysere regioselektive [4 + 2] cycloadditioner afβ -substituerede cykliske enoner og polykonjugerede malononitriler. Det kan også bruges til at katalysere stereoselektiv fremstilling af polyfunktionelle nitrocyclohexencarboxaldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Lidt opløseligt i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33125-05-2
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00062043,MFCD00065588
InChI nøgle HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
PubChem CID 2755953
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenyleddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-phenylglycine
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Beilstein 3033982
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 251.28
Optisk rotation −144° (c=1 in Ethanol)
Procent renhed 99%