Få mere at vide
N-Boc-D-phenylalanine, 98%
Artikelnummer. 11342676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342676 1 g 1g
11352676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08722.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18942-49-9
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00063149
InChI nøgle ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-phenylalanine
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 1 g
Beilstein 3593396
Optisk rotation −24.5° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 265.31
Procent renhed 98%