Få mere at vide
N-BOC-D-Phenylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10678794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10678794 250 mg 250mg
10435275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376732500
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 77119-85-8
Molekylær formel C14H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 249.31
MDL nummer MFCD00274187
InChI nøgle ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Synonym n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
PubChem CID 7020444
IUPAC navn tert-butyl N-[(2R)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-BOC-D-Phenylalaninal
Smeltepunkt 85.0°C to 89.0°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Specifik rotation + 45.00
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver