Få mere at vide
N-Boc-D-leucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-leucine |
| CAS | 16937-99-8 |
| Molekylær formel | C11H21NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-leucine, N-Carboxy-D-leucine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-methylpentanoic Acid, D-Boc Leucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine, tert-Butoxycarbonyl-D-leucine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vægt | 231.1471 |