Få mere at vide
N-Boc-D-leucinhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377236 1 g 1g
11387236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09124.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16937-99-8 | C11H23NO5 | 249.307 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16937-99-8
Molekylær formel C11H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 249.307
MDL nummer MFCD00065583
InChI nøgle URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Synonym boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate
PubChem CID 2724763
IUPAC navn (2R)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre;hydrat
SMIL CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-leucine hydrate
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 1 g
Beilstein 2331060
Optisk rotation +25° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vægt 231.29 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98%