Få mere at vide
N-Boc-D-glutamic acid, 98%
Artikelnummer. 15429248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429248 25 g 25g
15409248 1 g 1g
15419248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62762.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34404-28-9 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34404-28-9
Molekylær formel C10H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 247.247
MDL nummer MFCD00190790
InChI nøgle AQTUACKQXJNHFQ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-glu-oh, boc-d-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, d-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, pubchem20973, n-boc-d-glutamic acid, ksc493m2t, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioic acid
PubChem CID 7019046
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentandisyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-glutamic acid
Mængde 25 g
Formel vægt 247.25
Procent renhed 98%