Få mere at vide
N-Boc-D-glutaminsyre 5-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409058 5 g 5g
15419058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62537.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35793-73-8 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35793-73-8
Molekylær formel C17H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 337.372
MDL nummer MFCD00038258
InChI nøgle AJDUMMXHVCMISJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-glu obzl-oh, boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-d-glutamic acid 5-benzylester, n-boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, 2r-5-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzbaa1354, boc-d-glutamic acid gamma-benzyl ester, pubchem12172, pubchem14934, boc-d-glu obn-oh
PubChem CID 7010513
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-glutamic acid 5-benzyl ester
Mængde 5 g
Formel vægt 337.37
Procent renhed 98%