Få mere at vide
N-Boc-D-glutaminsyre 1-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488848
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488848 5 g 5g
15498848 250 mg 250mg
15478848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62320.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73872-71-6 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73872-71-6
Molekylær formel C14H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 303.36
MDL nummer MFCD00076926
InChI nøgle YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-glu-otbu, r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-o-t-bu, n-boc-d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, d-glutamicacid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018746
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Farve Brun til hvid
IUPAC navn (4R)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 303.35
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver