missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-D-erythro-sphingosine-2,3-N,O-acetonide, TRC

Artikelnummer. 30337577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337577 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6677802MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-erythro-sphingosine-2,3-N,O-acetonide
CAS 207516-23-2
Molekylær formel C26 H49 N O4
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C26H49NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-22(21-28)27(26(5,6)30-23)24(29)31-25(2,3)4/h19-20,22-23,28H,7-18,21H2,1-6H3/b20-19+/t22-,23+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1OC(C)(C)N([C@H]1CO)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (4S,5R)-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-5-[(E)-pentadec-1-enyl]-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 439.67
Formel vægt 439.3662
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.