Få mere at vide
N-Boc-D-beta-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434238
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434238 1 g 1g
15444238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57825.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese
, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (DMSO).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72925-16-7
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD03094727
InChI nøgle HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 1512491
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-beta-proline
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Optisk rotation −15° (c=0.8 in Chloroform)
IUPAC navn (3R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-3-carboxylsyre
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%