Få mere at vide
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester, 98%
Artikelnummer. 15458598
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458598 25 g 25g
15438598 1 g 1g
15448598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62000.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
N-Boc-D-asparaginsyre 4-benzylester bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-D-asparaginsyre 4-benzylester bruges som mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51186-58-4
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.345
MDL nummer MFCD00038255
InChI nøgle SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
PubChem CID 6994663
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Mængde 25 g
Beilstein 2305471
Formel vægt 323.34
Procent renhed 98%