Få mere at vide
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester, 98%
Artikelnummer. 15438598
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15438598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62000.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
N-Boc-D-asparaginsyre 4-benzylester bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-D-asparaginsyre 4-benzylester bruges som mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51186-58-4
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.345
MDL nummer MFCD00038255
InChI nøgle SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
PubChem CID 6994663
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Mængde 1 g
Beilstein 2305471
Formel vægt 323.34
Procent renhed 98%