Få mere at vide
N-Boc-D-asparaginsyre 1-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452809
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452809 5 g 5g
15462809 250 mg 250mg
15442809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66716.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 77004-75-2 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77004-75-2
Molekylær formel C13H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 289.328
MDL nummer MFCD00236827
InChI nøgle RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
Synonym boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 7019660
IUPAC navn (3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Beilstein 3553120
Mængde 5 g
Formel vægt 289.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof