Få mere at vide
N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester, 98%
Artikelnummer. 15418758
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418758 5 g 5g
15428758 250 mg 250mg
15408758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92828-64-3 | C16H21NO6 | 323.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92828-64-3
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.35
MDL nummer MFCD00038264
InChI nøgle LDRWTKQWSXGSTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-asp-obzl, r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1-phenylmethyl ester, boc-d-aspartic acid a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid-1-benzyl ester, boc-d-aspartic acid, a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid benzylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-aspartic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 11759109
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester
Farve Hvid
IUPAC navn (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 323.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver