Få mere at vide
(-)-N-Boc-D-Alpha-phenylglycinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-N-Boc-D-alpha-phenylglycinol |
| CAS | 102089-74-7 |
| Molekylær formel | C13H19NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-(-)-N-BOC-2-Phenylglycinol, N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.29 |
| Formel vægt | 237.1365 |